CLS11460
Corning® Erlenmeyer flasks
capacity 2 L, sterile, flat bottom, 2 port, no vent
Sinônimo(s):
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom
esterilidade
sterile
Características
cap: no
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Corning 11460
D.I.
1/8 in.
capacidade
2 L
tamanho de poro
0.2 μm
conector
male Luer for lock
Categorias relacionadas
Outras notas
Browse all Erlenmeyer flasks
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)