Documentos Principais
CLS11415
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 250 mL, I.D. 1/8 in., sterile
Sinônimo(s):
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiais
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
descrição
plain
esterilidade
sterile
Características
cap: no
C-Flex tubing
embalagem
case of 4
fabricante/nome comercial
Corning 11415
D.I.
1/8 in.
capacidade
250 mL
volume
250 mL
conector
male luer lock
Outras notas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)