Key Documents
CL11480
Sigma-Aldrich
DMT-locMeC(bz) Phosphoramidite
configured for PerkinElmer
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H54N5O9P
Número CAS:
Peso molecular:
875.94
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.51
fonte biológica
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
forma
powder
Impurezas
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4% Water Content (Karl Fischer)
<0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
cor
white to off-white
solubilidade
acetonitrile: 0.2 M, clear, colorless
absorção
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
adequação
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
compatibilidade
configured for PerkinElmer
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3