LB541
98062326, human blood, Lymphoblastoid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
LB541, 98062326
fonte biológica
human blood
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human lymphoblastoid, Ataxia telangiectasia variant, EBV-transformed
Descrição de linhagem celular
Established by EBV transformation of mononuclear cells from the peripheral blood of a 13 year old female with Ataxia telangiectasia variant.
Aplicação
Toxicity studies, DNA repair deficiencies analysis
Meio de cultura
RPMI 1640 + 4mM Glutamine + 200 μg/ml Sodium Pyruvate (NaPy) + 15% Heat Inactivated (HI-FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml, dilute every 1-2 days to 3 x 100,000 cells/ml; 5% CO2, 37°C. Cells form floating aggregates.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)