Documentos Principais
HL
96121720, human lung, Fibroblast-like
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
HL, 96121720
fonte biológica
human lung
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human lung fibroblast
Descrição de linhagem celular
The cell line HL has been established from normal human lung tissue.
Aplicação
Senescence studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8,10
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 10,11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 14,19
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% FBS
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA;5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)