NCI-H510A
96020944, human lung (adrenal metastasis), Not specified
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
NCI-H510A, 96020944
fonte biológica
human lung (adrenal metastasis)
embalagem
tube of 5 μg 96020944-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020944-1VL
modo de crescimento
Adherent/aggregates in suspension
cariótipo
Hypotriploid; modal number = 54; range = 46 to 57. Twenty to 25 marker chromosomes common to all cells. These include t(13q21q), der(1)t(1;21)(p36.1;q11), der(7)t(7;7)(p22;q22), 11p+, 12p+, and 15p+.
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)