OV17R
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96020763, human ovary, Epithelial
Sinônimo(s):
Human OV17R, OV17R Cell Line, OV17R Human Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
human ovary
embalagem
tube of 5 μg 96020763-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020763-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human ovarian adenocarcinoma (ascites) stage III
Descrição de linhagem celular
The OV17R cell line was derived from a human ovarian adenocarcinoma (ascites) stage III of a 50 year-old female.
Meio de cultura
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) + 0.4 ug/ml hydrocortisone + 10ug/ml insulin
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)