Documentos Principais
COV362.4
7071904, human ovary, Polygonal & fusiform
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
COV362.4, 07071904
fonte biológica
human ovary
embalagem
tube of 5 μg 07071904-DNA-5UG
pkg of vial of cells 07071904-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Polygonal & fusiform
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human ovarian epithelial-endometroid carcinoma, pleural effusion
Descrição de linhagem celular
A human ovarian epithelial-endometroid carcinoma cell line established from a pleural effusion. This cell line is a subline of an early passage of the cell line COV362 (ECACC cat no. 07071910) isolated by agar cloning. Anchorage-independent growth in agar has been reported.
Meio de cultura
DMEM + 2 mM Glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Split confluent cultures 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)