Documentos Principais
HF1-5
94101909, rat liver, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
rat liver
modo de crescimento:
Adherent
cariótipo:
100 chromosomes
morfologia:
Epithelial
produtos:
Not specified
receptores:
Not specified
doença(s) relevante(s):
cancer
Nome do produto
HF1-5, 94101909
fonte biológica
rat liver
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
100 chromosomes
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat hepatoma Hybrid [H5xFao]
Descrição de linhagem celular
HF1-5 is a subclone of HF1 selected for it′s ability to grow in glucose free medium. The entire group of hepatic functions are re-expressed. NB. The cells are difficult to cultivate, they do not like either low or high density and should be transferred frequently even though they grow slowly.
Aplicação
Gene analysis and liver function expression.
Meio de cultura
Coon′s modified Ham′s F12 (or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L inositol) + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split semi-confluent (60%-70%) cultures 1:5 i.e. seeding at 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 37°C. Saturation density is reached at 5x1000,000 cells/10cm dish.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)