TGP 49
94022427, mouse pancreas, Trabecular
About This Item
Produtos recomendados
product name
TGP 49, 94022427
fonte biológica
mouse pancreas
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Trabecular
produtos
Somatostatin (low levels)
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Conteúdo relacionado
We offer more than twenty ECACC pancreatic cancer cell lines of human, rat, or mouse origin, including PANC-1. Choose cells based on mutations in KRAS, TP53, SMAD4, and other key genes, or by demonstrated suitability for applications such as toxicity, xenograft models, and drug response studies.