Documentos Principais
MOH (TOU II-3)
93093002, human blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
human blood
modo de crescimento:
Suspension
cariótipo:
Not specified
morfologia:
Lymphoblast
produtos:
Not specified
receptores:
Not specified
doença(s) relevante(s):
cancer
Nome do produto
MOH (TOU II-3), 93093002
fonte biológica
human blood
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human B lymphocyte, EBV transformed
Descrição de linhagem celular
Peripheral blood lymphocytes from a male Tunisian immortalised by EBV transformation. The cell line contains the following deletions in the human immunoglobulin heavy chain constant region locus: deletion I (G1-EP1-A1-GP-G2-G4) and deletion II (EP1-A1-GP). Gm-Am phenotype: Gmb:-;A2m2/Gmg;za;.A2m2. The absence of G2m allotypes due to the deletion of the IGHG2 gene.
Aplicação
Molecular and immunological analysis of gene deletions
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)