WIL2.NS.6TG
93031001, human spleen, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
WIL2.NS.6TG, 93031001
fonte biológica
human spleen
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian B lymphocyte
Descrição de linhagem celular
A non Ig-secreting, HAT sensitive, 6-thioguanine resistant, human B lymphocyte. Derived from the parent line WIL2.NS (Sigma Catalogue number. 90112121).
Aplicação
Immortalising antigen-stimulated human B-lymphocytes by somatic hybridisation
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 5x1,000-5x10,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)