Documentos Principais
HT29 gluc C1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
human colon
embalagem
tube of 5 μg 92012401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92012401-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Elevated levels of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) protein
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian colon adenocarcinoma
Descrição de linhagem celular
A subclone of the parent HT29-18 differentiated to specific cell types for studies on cystic fibrosis.
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 44mM Sodium Bicarbonate (NaHCO3) + 10mg/l Transferrin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8, i.e. seeding at 1-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)