Documentos Principais
WB2054M
91011802, rat colon, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
WB2054M, 91011802
fonte biológica
rat colon
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat colon carcinoma
Descrição de linhagem celular
Produced from liver tumours of DMH induced rats. Liver tumours were produced by intraportal injection of the parent line WB2054. This cell line forms liver tumours more readily than the parent line.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)