LA-4
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse lung
embalagem
tube of 5 μg 90040512-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90040512-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Unstable, range 38-256 chromosomes
morfologia
Epithelial-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse A/He lung adenoma
Descrição de linhagem celular
Isolated from a urethan-induced lung adenoma of a 28 week old A/He strain mouse. The cells incorporate high levels of 14C-choline into lecithin. C-type particles have been observed in some cultures.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)