LL47 (MaDo)
90102538, human lung, Fibroblast-like
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
LL47 (MaDo), 90102538
fonte biológica
human lung
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46; diploid
morfologia
Fibroblast-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human diploid lung
Descrição de linhagem celular
Derived from normal lung tissue obtained from a 16 year old male with osteogenic sarcoma. Ethnicity: Black.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 7,12
D13S317: 9,11
D16S539: 11
D5S818: 12,13
D7S820: 8,10
THO1: 7,9.3
TPOX: 9,10
vWA: 14,16
CSF1PO: 7,12
D13S317: 9,11
D16S539: 11
D5S818: 12,13
D7S820: 8,10
THO1: 7,9.3
TPOX: 9,10
vWA: 14,16
Meio de cultura
Coon′s modified Ham′s F12 + Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. A further 15 population doublings expected.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)