Detroit 510
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
human skin
embalagem
tube of 5 μg 90102531-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90102531-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian skin Galactosemia
Descrição de linhagem celular
Derived from skin tissue of a 9 month old Caucasian female with Galactosemia. Galactose-1-phosphate transferase negative.
Aplicação
Virus studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 10,12
D7S820: 8,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 15,17
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 10,12
D7S820: 8,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 15,17
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.1% Lactalbumin hydrolysate (LH) + 10%Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. Finite lifespan, up to 30 population doublings are expected.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)