fonte biológica
human prostate
Formulário
liquid
embalagem
tube of 5 μg 10021101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10021101-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
4n (67 to 88)
morfologia
Cobblestone
produtos
More differentiated than Bob with increased CD24, PAP, PSCA expression (prostate differentiation markers). 10% 3-D sphere formation in Matrigel. Migratory and invasive when compared to benign prostate tumour. More invasive than Bob.
receptores
CD44, alpha2 integrin, alpha6 integrin, EGFR, FGFR1, LIFR
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Embalagem
Perfil do DNA
CSF1PO: 11,12
D13S317: 9,14
D16S539: 10,12
D5S818: 13
D7S820: 10,11
THO1: 9
TPOX: 8,10
vWA: 17
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)