Documentos Principais
MSV.B
90031901, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
MSV.B, 90031901
fonte biológica
mouse embryo
embalagem
tube of 5 μg 90031901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90031901-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse BALB/c embryonic fibroblast, M-MSV transformed
Descrição de linhagem celular
Derived by transformation of embryonic BALB/c fibroblasts with M-MSV. The cells have been used as a control for cells treated with interferon.
Aplicação
Interferon, transformation and virus studies: M-MSV
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)