Documentos Principais
FER
90031401, feline embryo, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
feline embryo
modo de crescimento:
Adherent
cariótipo:
Not specified
morfologia:
Fibroblast
produtos:
Feline endogenous retrovirus (RD 114)
receptores:
Not specified
Nome do produto
FER, 90031401
fonte biológica
feline embryo
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Feline endogenous retrovirus (RD 114)
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Cat Domestic embryo fibroblast
Descrição de linhagem celular
The cell line produces feline endogenous retrovirus (RD 114). The cells should be handled under laboratory containment level 2.
Aplicação
Virus studies: feline endogenous retrovirus (RD 114)
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)