Documentos Principais
TB1 Lu (NBL-12)
90020805, bat lung, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
TB1 Lu (NBL-12), 90020805
fonte biológica
bat lung
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 48
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Bat lung
Descrição de linhagem celular
Derived from the lung of an adult female bat. Rabies virus produces CPE in this cell line. The cells have been demonstrated to propagate for 20 more passages beyond passage 69.
Aplicação
Virus studies: rabies virus
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)