Documentos Principais
Neopu
90070561, insect embryo, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
Neopu, 90070561
fonte biológica
insect embryo
modo de crescimento
Semi-adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Drosophila embryo
Descrição de linhagem celular
Supports the growth of rhabdovirus and picornavirus. Developed from the embryonic cells of Drosophila melanogaster.
Aplicação
Virus studies: rhabdovirus, picornavirus
Meio de cultura
Schneider′s Drosophila medium + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml. Cells may semi-adhere to the tissue culture flask, shake gently to dislodge; 25°C; No CO2.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.