Documentos Principais
PA-1
90013101, human ovary, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
PA-1, 90013101
fonte biológica
human ovary
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46, pseudodiploid
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian ovary teratocarcinoma
Descrição de linhagem celular
Derived from ascitic fluid cells of a 12 year old Caucasian female with teratocarcinoma of the ovary. The cells produce tumours in nude mice.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 9,12
D13S317: 9,10
D16S539: 9,12
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 7,9
TPOX: 11
vWA: 15,17
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) (Heat Inactivated).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)