Documentos Principais
AK-D
89071903, feline lung, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
AK-D, 89071903
fonte biológica
feline lung
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Diploid
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Foetal cat lung normal
Descrição de linhagem celular
A clonal derivative of mass cultures of foetal feline lung after 14 passages in vitro. Susceptible to panleukopenia, feline herpes and feline picornaviruses.
Aplicação
Virus studies: panleucopenia, feline herpes and feline picornaviruses
Meio de cultura
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:5 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin and 0.03% EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)