About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
FEL, 89020802
fonte biológica
rabbit embryo
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Rabbit embryo skin
Descrição de linhagem celular
Derived from trypsinised skin. The cells entered a ′crisis′ period after 3 passages and subsequently stabilised. Remain stable for at least 100 passages. Susceptible to rabies virus, producing similar titres as those from Vero cells.
Aplicação
Virus studies: rabies virus
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)