Documentos Principais
HL60 15-12
88120805, human blood, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
HL60 15-12, 88120805
fonte biológica
human blood
embalagem
tube of 5 μg 88120805-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88120805-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian promyelocytic leukaemia
Descrição de linhagem celular
HL60 15-12 is a variant of HL60 which is capable of differentiating towards either neutrophils or monocytes with treatment of appropriate agents.
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 1.25% Dimethyl Sulphoxide (DMSO).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 2x100,000 to 1,000,000 cells/ml. NB: The cells will differentiate if the culture medium is allowed to become acidic. 5% CO2; 37°C. Freeze in 10% glycerol and 90% FBS.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)