N1E-115
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse nerve
embalagem
tube of 5 μg 88112303-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88112303-1VL
modo de crescimento
Semi-adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Neuronal
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse neuroblastoma
Descrição de linhagem celular
Adrenergic clone derived from the mouse neuroblastoma C1300 tumour.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 ; 5% CO2; 37°C. Cells only attach loosely to the flask and can be detatched by gently tapping the flask. The cells can completely detatch during shipment. If this occu
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)