Documentos Principais
A 172
88062428, human nerve, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
human nerve
modo de crescimento:
Adherent
cariótipo:
n = 80, over 20 marker chromosomes per cell (hypertriploid)
morfologia:
Not specified
produtos:
Not specified
receptores:
Not specified
doença(s) relevante(s):
cancer
Nome do produto
A 172, 88062428
fonte biológica
human nerve
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
n = 80, over 20 marker chromosomes per cell (hypertriploid)
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human glioblastoma
Descrição de linhagem celular
Derived from a glioblastoma removed from a 53 year old male. Non-tumourigenic in anti-thymocyte serum treated NIH Swiss mice.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C (medium renewal every 2-3 days recommended).
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)