Documentos Principais
P1Bb1.1 (DBA/2)
87121102, mouse breast, Mastocytoma
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
mouse breast
modo de crescimento:
Suspension
cariótipo:
Not specified
morfologia:
Mastocytoma
produtos:
Not specified
receptores:
Not specified
doença(s) relevante(s):
cancer
Nome do produto
P1Bb1.1 (DBA/2), 87121102
fonte biológica
mouse breast
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Mastocytoma
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse DBA/2 mastocytoma
Descrição de linhagem celular
A spontaneous TK- mutant of mastocytoma P815.X2, resistant to BUdR. BUdR is necessary in the growth media to avoid revertants.
Aplicação
Resistance, mutation and tumourigenicity studies
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 100ug/ml Bromo-deoxy Uridine (BUdR) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 8% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)