Documentos Principais
FM3A
87100804, mouse breast, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
mouse breast
modo de crescimento:
Suspension
cariótipo:
Not specified
morfologia:
Lymphoblast
produtos:
Not specified
receptores:
Not specified
doença(s) relevante(s):
cancer
Nome do produto
FM3A, 87100804
fonte biológica
mouse breast
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse C3H mammary carcinoma
Descrição de linhagem celular
A temperature sensitive mutant of the C3H mouse mammary carcinoma.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 1-3x100,000 cells/ml; 5% CO2; 30-33°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)