Documentos Principais
UT-1
87100701, hamster ovary, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
UT-1, 87100701
fonte biológica
hamster ovary
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 22
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Hamster Chinese ovary
Descrição de linhagem celular
Derived from parent line CHO-K1. Cells were exposed to increasing concentrations of compactin over 8 months. During this exposure the level of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase synthesis increased 500-fold. The enzyme controls cholesterol synthesis.
Aplicação
Enzymatic studies
Meio de cultura
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)