About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
C32, 87090201
fonte biológica
human skin
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal no. 45
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human amelanotic melanoma
Descrição de linhagem celular
C32 belongs to the C32r type cultures with the marker M2r substituting the original ring marker M2R. Tumours can be produced in nude mice after 1-2 months (1,000,000 cells injected).
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)