RPMI 7666
87012703, human blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
RPMI 7666, 87012703
fonte biológica
human blood
embalagem
tube of 5 μg 87012703-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87012703-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
2n = 46
morfologia
Lymphoblast
produtos
Immunoglobulin
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian lymphoblast
Descrição de linhagem celular
Initiated from the leukocytes obtained from a 32 year old Caucasian male having no known malignancy. EBV particles are present. The cells produce immunoglobulins in vitro.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,12
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 8,11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,16
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,12
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 8,11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,16
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)