Documentos Principais
F9
85061803, mouse embryo, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
mouse embryo
modo de crescimento:
Adherent
cariótipo:
Not specified
morfologia:
Not specified
produtos:
Not specified
receptores:
Not specified
doença(s) relevante(s):
cancer
Nome do produto
F9, 85061803
fonte biológica
mouse embryo
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse 129 embryo teratocarcinoma
Descrição de linhagem celular
Derived from testicular carcinoma. F9 undergo very limited differentiation under normal conditions but can be induced to differentiate into parietal endoderm in the presence of retinoic acid and dibutyryl cAMP.
Aplicação
Differentiation studies
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10-15% Foetal Bovine Serum (FBS). Pre-soak flasks in 0.1% gelatin for over 2 hours and wash with PBS.
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2, 37°C. Upon resuscitation, cells shed large quantities of debris, leave for 2 days before subculture. Please note: Culture v
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)