Key Documents
WX310
85022818, mouse unknown/unspecified, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
WX310, 85022818
fonte biológica
mouse unknown/unspecified
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse tumour of unknown lineage
Descrição de linhagem celular
This murine tumour cell line is of unknown lineage containing amplified myc oncogene.
Aplicação
myc oncogene studies
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.