Documentos Principais
Bu25 TK-
85022104, human cervix, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
Bu25 TK-, 85022104
fonte biológica
human cervix
embalagem
tube of 5 μg 85022104-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85022104-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human cervical carcinoma
Descrição de linhagem celular
HeLa derivative rendered TK- by selection in BUdR.
Aplicação
Transfection studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 9,10
D13S317: 14
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA. 5% CO2; 37°C. Passage every 2-3 days when confluent at 1:3 dilution.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)