BRIN-BG7
10020902, rat pancreas (islets), Epitheloid
Sinônimo(s):
BRIN
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
BRIN-BG7, from rat pancreas(islets), 10020902
fonte biológica
rat pancreas (islets)
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal chromosome number 66 up to passage 50
morfologia
Epitheloid
produtos
BRIN-BG7 is a stable, glucose-responsive insulin secreting beta cell line expressing insulin, glucokinase and IAPP as detected by immunocytochemistry. BRIN-BG7 cells express the GLUT2 glucose transporter.
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
Origem de linhagem celular
Perfil do DNA
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)