LI-3H2-G6
08041714, Reactivity: Anti-Leishmania (L) donovani
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
NS-1 (P3-X63/Ag8-NS1
Reatividade
Anti-Leishmania (L) donovani
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse NS1 x BALB/c mouse
Descrição de linhagem celular
LI-3H2-G6 was developed by immunizing mice with membranes from L. donovani and fusing the mouse spleen cells with NS-1(P3-X63/Ag8-NS1)
Imunogênio
Membrane from Leishmania (L) donovani strain WR168c--MHOM/SU/00/0000
Aplicação
Detection of Leishmania (L) donovani
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Seed cultures between 1-3x100,000 cells/ml; Saturation density 1,000,000 5% CO2; 37°C
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)