Documentos Principais
CAS4104-EP
Caps for Eppendorf® S-4-104 & S-4x750 Rotors
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
Características
aerosol-tight
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022638937 (NA)
Eppendorf® 5820748001 (EU)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG