C9830
Chitosanase from Streptomyces griseus
lyophilized powder, >50 units/mg protein (Bradford)
Sinônimo(s):
Chitosan N-acetylglucosaminohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
>50 units/mg protein (Bradford)
purificado por
chromatography
solubilidade
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless (10U/0.3mL)
atividade externa
chitinase <1.0 units/mg protein
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Enzymatic Assay of Chitosanase from Streptomyces Species