C9635
DL-p-Chloroamphetamine hydrochloride
≥94% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Chloro-α-methylphenethylamine hydrochloride, PCA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥94% (HPLC)
Formulário
powder
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
white to off-white
pf
168-170 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
H2O: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(N)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H12ClN.ClH/c1-7(11)6-8-2-4-9(10)5-3-8;/h2-5,7H,6,11H2,1H3;1H
chave InChI
DZAANUYJOGCNLL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Brain, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?