Documentos Principais
C9400
Sigma-Aldrich
Calcium Ionophore A23187 hemimagnesium salt
Sinônimo(s):
A23187 hemimagnesium salt, Antibiotic A 23187 hemimagnesium salt, Calcimycin hemimagnesium salt, Calimycin hemimagnesium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H36Mg0.5N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
534.77
Beilstein:
6765085
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
fungi
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]4C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(=O)O[Mg]OC(=O)c6c(NC)ccc7oc(C[C@H]8O[C@@]9(CC[C@H]8C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]9C)[C@H](C)C(=O)c%10ccc[nH]%10)nc67
InChI
1S/2C29H37N3O6.Mg/c2*1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35;/h2*6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35);/q;;+2/p-2/t2*15-,16-,17-,18-,22-,27+,29+;/m11./s1
chave InChI
XBWKBTZDBYFEMH-UIOMRPQBSA-L
Aplicação
Ionophore highly selective for Ca2+. Potentiates responses to NMDA but not quisqualate. In cell culture, stimulates nitric oxide production by calmodulin-dependent constitutive nitric oxide synthase. Used to study effects of elevated intracellular calcium on mitochondrial function and intrinsic apoptosis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)