C8383
Chloral hydrate
Sinônimo(s):
Trichloroacetaldehyde hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (titration)
Nível de qualidade
Formulário
powder
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV
pf
57 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
chave InChI
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?