C6706
Z-Leu-Leu-Norvalinal
≥90% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
MG115, Z-LLnV
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1)C=O
InChI
1S/C25H39N3O5/c1-6-10-20(15-29)26-23(30)21(13-17(2)3)27-24(31)22(14-18(4)5)28-25(32)33-16-19-11-8-7-9-12-19/h7-9,11-12,15,17-18,20-22H,6,10,13-14,16H2,1-5H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32)/t20-,21-,22-/m0/s1
chave InChI
QEJRGURBLQWEOU-FKBYEOEOSA-N
Informações sobre genes
human ... PSMA1(5682) , PSMC1(5700)
mouse ... PSMA1(26440) , PSMC1(19179)
rat ... PSMA1(29668) , PSMC1(117263)
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3