C5776
Cocaine hydrochloride
Sinônimo(s):
Ecgonine methyl ester benzoate hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
controle de medicamentos
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@H](C[C@@H]2CC[C@H]1N2C)OC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H21NO4.ClH/c1-18-12-8-9-13(18)15(17(20)21-2)14(10-12)22-16(19)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-15H,8-10H2,1-2H3;1H/t12-,13+,14-,15+;/m0./s1
chave InChI
PIQVDUKEQYOJNR-VZXSFKIWSA-N
Aplicação
- in saline control to study the effects of cocaine self-administration in mouse brain
- as adopamine (DA), noradrenaline (NA), and serotonin (5-HT) reuptake inhibitor to evoke neurotransmitter release in artificial fish cerebrospinal fluid (aCSF)
- to examine conditioning to intravenous cocaine hydrochloride
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?