Documentos Principais
C5650
Sigma-Aldrich
Cod liver oil fatty acid methyl esters
Sinônimo(s):
Cod Liver Oil FAMEs
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
fonte biológica
cod liver oil
Nível de qualidade
Formulário
oil
concentração
15-25% (GC)
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
oils
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
Natural distribution of saturated and unsaturated fatty acids as methyl esters. Contains approx. 20% ω-3 (octadecatetraenoic, eicosapentaenoic and docosahexaenoic) methyl esters.
Nota de preparo
Prepared by transmethylation of cod liver oil.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Metcalfe, L.L. and Wang, C.N.
Journal of Chromatographic Science, 19, 531-531 (1981)