C-39437
Preadipocyte Differentiation Medium
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Sinônimo(s):
Recommended with C-27411
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 kit
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-27411
Aplicação
Componentes
Qualidade
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Rotina de subcultura
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Artigos
Primary human white preadipocytes and culture media for the expansion of undifferentiated preadipocytes, differentiation to adipocytes, and cultivation of mature adipocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.