C-39175
Small Airway Epithelial Cell Growth Medium
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Sinônimo(s):
Recommended with C-21270
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
aqueous solution
embalagem
pkg of 1 vial
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-21270
Aplicação
Componentes
Qualidade
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Rotina de subcultura
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Primary human small airway epithelial cells and serum-free medium optimized for the in vitro cultivation of epithelial cells from the distal respiratory system. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.