C3249
CR8
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2R)-2-[[9-(1-Methylethyl)-6-[[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]amino]-9H-purin-2-yl]amino]-butanol-1, (R)-2-(1-Hydroxybut-2-ylamino)-6-[4-(2-pyridyl)phenylmethylamino]-9-iso-propylpurine, C&R8
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
off-white
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](CO)Nc1nc(NCc2ccc(cc2)-c3ccccn3)c4ncn(C(C)C)c4n1
InChI
1S/C24H29N7O/c1-4-19(14-32)28-24-29-22(21-23(30-24)31(15-27-21)16(2)3)26-13-17-8-10-18(11-9-17)20-7-5-6-12-25-20/h5-12,15-16,19,32H,4,13-14H2,1-3H3,(H2,26,28,29,30)/t19-/m1/s1
chave InChI
HOCBJBNQIQQQGT-LJQANCHMSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
CDKs