Key Documents
C3105
Sigma-Aldrich
Coelenterazine fcp
≥95% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
8-(cyclopentylmethyl)-2-[(4-fluorophenyl)methyl]-6-(4-hydroxyphenyl)-imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, CLZN-fcp
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H24FN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
417.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
product name
Coelenterazine fcp, solid
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
solubilidade
methanol: 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=CN3C(=O)C(Cc4ccc(F)cc4)=NC3=C(CC5CCCC5)N2
InChI
1S/C25H24FN3O2/c26-19-9-5-17(6-10-19)14-22-25(31)29-15-23(18-7-11-20(30)12-8-18)27-21(24(29)28-22)13-16-3-1-2-4-16/h5-12,15-16,27,30H,1-4,13-14H2
chave InChI
OLXXULUJSSTXSP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
135 times higher luminescence intensity than native coelenterazine
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Zihua Huang et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 89, 81-88 (2018-09-29)
This study investigated carboxymethyl chitosan (CMC)-induced biomimetic mineralization of collagen fibrils, with the aim of synthesizing experimental resins doped with CMC and calcium phosphate microfillers to remineralize artificial caries-affected dentin (ACAD) and enhance resin-dentin bonding durability. A size exclusion test